Documenti fondamentali
SLW2190/01M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
50 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2190/01M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE key
conical
Giunto
joint stopper14/23
Produttore/marchio commerciale
2190/01M
SciLabware
Capacità
50 mL
50 mL
Foro rubinetto
2.0 mm
Descrizione generale
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)