Documenti fondamentali
SLW2140/12M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 150 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2140/12M
Scegli un formato
1 EA
45,50 €
45,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
45,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
45,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 240 - 270 mm
Caratteristiche
short stem
Produttore/marchio commerciale
2140/12M
SciLabware
Diam. filtro
240—270 mm
Lungh. stelo
154 mm
D.E. stelo
16 mm
D.E. sommità
150 mm
Descrizione generale
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)