Documenti fondamentali
SLW1531/08D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1531/08D
Scegli un formato
10 EA
661,00 €
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
661,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.17
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
1531/08D
SciLabware
Diametro corpo
89 mm
Alt. bottiglia
163 mm
Capacità
500 mL
500 mL
D.I. collo
23 mm
Misura braccio laterale
9 mm
Descrizione generale
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)