Documenti fondamentali
SLW1526/18D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 10000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1526/18D
Scegli un formato
1 EA
299,00 €
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
299,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Giunto
Joints ST/NS neck (59)
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1526/18D
Diametro bottiglia × alt.
227 mm × 398 mm
Capacità
10000 mL
D.I. collo
59 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)