Documenti fondamentali
SLW1137/06M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1137/06M
Scegli un formato
10 EA
414,00 €
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
414,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Giunto
joint neck SVL 42
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1137/06M
Diam. est. corpo
85 mm
Dimens. tappo
42
Capacità
250 mL
Altezza beuta
130 mm
Descrizione generale
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)