Documenti fondamentali
SIK7706-10
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(dodecylphosphonic acid)imidazolium bromide
≥95%
Scegli un formato
1 G
530,00 €
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
530,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H32BrN2O3P
Peso molecolare:
411.31
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Applicazioni
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)