Documenti fondamentali
SIK2601-10
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,5-benzenetricarboxylic acid - H3BTC-Br
≥97%
Scegli un formato
250 MG
184,00 €
1 G
529,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
184,00 €
1 G
529,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Stringa SMILE
Brc1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H5BrO6/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
FLDATZLQLJIBDG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)