Documenti
S879754
N,N-DIMETHYL-2-(3-ETHYL-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)-BETA-HYDROXYTRYPTAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H23N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.403
Numero MDL:
Altre note