Documenti
R886459
4-((2-METHOXYBENZYLIDENE)AMINO)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H13N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.368
Numero MDL:
Altre note