Documenti
R580449
3-(BIS(4-AMINO-3-SULFOPHENYL)METHYLENE)-6-IMINIO-1,4-CYCLOHEXADIENE-1-SULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H17N3O9S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.554
Numero MDL:
Altre note