Key Documents
R510165
BUTYRIC ACID N'-((4-CHLORO-3,5-DIMETHYL-PHENOXY)-ACETYL)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H19ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.772
Numero MDL:
Altre note