Documenti
R435031
BENZYL-(1-HEXYLOXYCARBONYL-UNDECYL)-DIMETHYL-AMMONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H48ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.142
Numero MDL:
Altre note