Documenti
R369772
3-PHENYL-ACRYLIC ACID 4-(4-(3-PHENYL-ACRYLOYLOXY)-PHENYLSULFANYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H22O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.571
Numero MDL:
Altre note