Documenti fondamentali
QBD11338
Sigma-Aldrich
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®11
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H54Br2N2O13
Peso molecolare:
786.54
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®₁₁ can be used to conjugate two proteins containing free thiols and introduce a hydrophilic dPEG spacer.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)