Documenti fondamentali
QBD11171
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®23-Maleimide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
1.770,00 €
1.770,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
1.770,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C75H133F6N7O37
Peso molecolare:
1838.87
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
1.770,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₂₃-Maleimide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)