Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 289,00 € 216,75 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
216,75 €
Prezzo di listino289,00 €Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
InChI key
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Alanine t-butyl ester is a C-terminal blocked derivative of β-alanine.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 98% | description - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color - | color - | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?