Documenti fondamentali
PL800GB-9-6
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 6 in. ports)
Scegli un formato
1 PAIR
716,00 €
716,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PAIR
716,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
716,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
butyl rubber
Misura
9 (for 6 in. ports)
Caratteristiche
reusable
Confezionamento
pack of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 800GB-9-6
Descrizione generale
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)