Documenti
PH010703
Sigma-Aldrich
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H14N2O2
Numero CAS:
Stringa SMILE
O=C(N1)C2(CCCCCC2)NC1=O
InChI
1S/C9H14N2O2/c12-7-9(11-8(13)10-7)5-3-1-2-4-6-9/h1-6H2,(H2,10,11,12,13)