Key Documents
P50609
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
99%
Sinonimo/i:
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Formula condensata:
HS(CH2)3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.23
Beilstein:
1071197
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
169 °C (lit.)
Punto di fusione
−79 °C (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Yuchen Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(46), e2004270-e2004270 (2020-10-13)
Liquid crystal elastomers (LCEs) are of interest for applications such as soft robotics and shape-morphing devices. Among the different actuation mechanisms, light offers advantages such as spatial and local control of actuation via the photothermal effect. However, the unwanted aggregation