Documenti fondamentali
P49856
Sigma-Aldrich
1,3-Pentadiene, mixture of cis and trans
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
1,3-Pentadiene, Piperylene
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.12
Beilstein:
1523657
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Densità del vapore
2.4 (vs air)
Tensione di vapore
6.56 psi ( 20 °C)
Saggio
90%
Limite di esplosione
7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Densità
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=C
Altre note
Remainder cyclopentene
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)