Documenti fondamentali
P36401
Sigma-Aldrich
3-Phenyltoluene
95%
Sinonimo/i:
3-Methylbiphenyl
Scegli un formato
1 G
47,80 €
47,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
47,80 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
47,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.602 (lit.)
P. ebollizione
272 °C (lit.)
Punto di fusione
4-5 °C (lit.)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-6-5-9-13(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Philipp Denk et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(14), 3395-3404 (2018-04-07)
Elastic therapeutic tapes are an important tool in the field of physical therapy and medicine. These tapes contain types of adhesive. However, sensory evaluations revealed the release of pronounced and irritating odors of the tapes. Negative odors were, amongst others