Documenti fondamentali
C84801
Sigma-Aldrich
Coronene
97%
Sinonimo/i:
Superbenzene, [6]Circulene
Scegli un formato
100 MG
89,70 €
500 MG
361,00 €
89,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
89,70 €
500 MG
361,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.35
Beilstein:
658468
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
89,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
525 °C (lit.)
Punto di fusione
428 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Coronene can be used
  • To synthesize active materials for organic photovoltaic and optoelectronic applications.[1][2]
  • As ′nucleation seed′ to synthesize graphene by vapor deposition at low temperatures.[3]
  • To build novel polycyclic aromatic molecular frameworks and architectures.[4][5][6]
Incorporation of coronene as ′Carbon Dot′ for bioimaging applications has been reported.[7]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Perylene sublimed grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
394475
Perylene
Benzo[ghi]perylene BCR®, certified reference material
BCR052
Benzo[ghi]perylene
Pentacene 99%
Sigma-Aldrich
P1802
Pentacene
Pyrene 98%
Sigma-Aldrich
185515
Pyrene
Dibenzo[a,e]fluoranthene BCR®, certified reference material
BCR265
Dibenzo[a,e]fluoranthene
Benzo[e]pyrene 98%
Sigma-Aldrich
B10102
Benzo[e]pyrene
Perchlorocoronene: a novel host precursor.
Baird T, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (22), 1471-1473 (1988)
Porphyrins fused with unactivated polycyclic aromatic hydrocarbons.
Diev VV, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(1), 143-159 (2011)
Honeycomb frameworks with a very large mesh of 39? 29 ? diameters stabilized by ?-stacked coronene molecules.
Nozaki T, et al.
CrystEngComm, 14(17), 5398-5401 (2012)
Self-assembled coronene nanofibers: optical waveguide effect and magnetic alignment.
Takazawa K, et al.
Nanoscale, 6(8), 4174-4181 (2014)
Luminescent Carbon Dot Mimics Assembled on DNA.
Chan KM et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(37), 13147-13155 (2017)