Documenti
P12804
Sigma-Aldrich
1,10-fenantrolina
≥99%
Sinonimo/i:
o-fenantrolina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Beilstein:
4008096
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99%
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Quando complessato con rame, possiede un′attività nucleasica che è stata usata per studiare le interazioni tra DNA e proteine.
Azioni biochim/fisiol
Inibitore delle metalloproteasi; chelante di ferro, zinco e altri metalli bivalenti. Concentrazione efficace 1-10 mM.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Jing Yuan et al.
Nature chemical biology, 5(10), 765-771 (2009-09-08)
Studies of gene function and molecular mechanisms in Plasmodium falciparum are hampered by difficulties in characterizing and measuring phenotypic differences between individual parasites. We screened seven parasite lines for differences in responses to 1,279 bioactive chemicals. Hundreds of compounds were
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the