Documenti
O6000
Sigma-Aldrich
tert-Octylamine
95%
Sinonimo/i:
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Beilstein:
1732753
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.46 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 25 °C)
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
137-143 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter