Documenti fondamentali
74988
Sigma-Aldrich
Octylamine
≥99.5%
Sinonimo/i:
1-Aminooctane, n-Octylamine, Caprylamine
Scegli un formato
5 ML
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
159,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Beilstein:
1679227
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
P. ebollizione
175-177 °C (lit.)
Punto di fusione
−5-−1 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point −1-1 °C
Densità
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Octylamine can be used as:
  • A surfactant in the synthesis of mesoporous nickel hydroxy nitrates for fuel cell applications.[1]
  • A structure-directing agent to prepare sandwich-type ZnS/octylamine nanosheets, applicable in the fabrication of optical and electronic devices.[2]
  • An organic fuel in the reduction of ferric nitrate to magnetic particles having a high magnetic moment.[3]
  • A solvent and intercalation agent in the synthesis of ultra-expanded carbon-containing vanadium disulfide composite materials.[4]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Hexylamine analytical standard
Supelco
50803
Hexylamine
2-Aminoheptane 99%
Sigma-Aldrich
A56205
2-Aminoheptane
Dibutylamine ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471232
Dibutylamine
Dodecylamine puriss., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
44172
Dodecylamine
Oleilammina ≥98% (primary amine)
SAFC
HT-OA100
Oleilammina
Synthesis of bimodal mesoporous Ni oxide from octylamine
Feng F, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 51(2), 153-157 (2009)
Engineering ultra-enlarged interlayer carbon-containing vanadium disulfide composite for high-performance sodium and potassium ion storage
Xie X-C, et al.
Journal of alloys and compounds, 847(9), 156288-156288 (2020)
Octylamine as a novel fuel for the preparation of magnetic iron oxide particles by an aqueous auto-ignition method
Ben-Arfa BAE, et al.
Journal of alloys and compounds, 805(9), 545-550 (2019)
Hydrothermal synthesis of novel sandwich-like structured ZnS/octylamine hybrid nanosheets
Li J, et al.
Solid State Communications, 130(9), 619-622 (2004)
Brad A Kairdolf et al.
Analytical chemistry, 80(8), 3029-3034 (2008-03-08)
Quantum-dot (QD) nanocrystals are promising fluorescent probes for multiplexed staining assays in biological applications. However, nonspecific QD binding to cellular membranes and proteins remains a limiting factor in detection sensitivity and specificity. Here we report a new class of hydroxyl