Documenti fondamentali
N20506
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenyl)butyric acid
98%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.20
Beilstein:
2051992
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
90-93 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-10(13)3-1-2-8-4-6-9(7-5-8)11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
WQMLUHZFRFCQDB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)