D193402
3,5-Dinitroaniline
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
About This Item
Prodotti consigliati
product name
3,5-Dinitroaniline, ≥96.5% (GC)
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Colore
faint yellow to dark yellow, and Faint Brown to Dark Brown
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5N3O4/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(2-4)9(12)13/h1-3H,7H2
MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges