Documenti fondamentali
N19001
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
technical grade
Sinonimo/i:
3-Nitronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H5NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.17
Beilstein:
23762
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Punto di fusione
247-249 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2