N17513
6-Nitroindazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
180-182 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-2-1-5-4-8-9-7(5)3-6/h1-4H,(H,8,9)
ORZRMRUXSPNQQL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3