191396
3-Aminobenzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
3-(Hydroxymethyl)aniline
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3