MT51350062
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 250 mL, 220 mV/pH 7
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350062
Volume
6 x 250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3