Documenti fondamentali
MT51350056
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 9.18
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sterilità
non-sterile
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350056
Volume
250 mL
pH
9.18
Descrizione generale
Top Precision: buffers according to NIST and DIN 19266.
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision. These buffers also come with a detailed test certificate and are only available in individual 250 mL bottles. Calibration cannot get better than this!
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)