Documenti fondamentali
MT51350052
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 4.006
Scegli un formato
250 ML
28,50 €
28,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
28,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
28,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350052
Volume
250 mL
pH
4.006
Descrizione generale
Top Precision: buffers according to NIST and DIN 19266.
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision. These buffers also come with a detailed test certificate and are only available in individual 250 mL bottles. Calibration cannot get better than this!
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)