MT51344778
Mettler-Toledo ISE standard solution
Sodium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
1000 mg/L Concentration
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344778
Volume
500 mL
Descrizione generale
ISE standad for ion-selective electrodes
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3