Documenti
MT51343180
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NA.24
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51343180
Volume
25 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3