MP2501010
MakroPor, silicon membrane
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
Confezionamento
pkg of 10 pieces
Misura
10 mm × 10 mm
Spessore
200 μm
Dimensione pori
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3