Documenti fondamentali
Z710857
Silicone membrane liner for Tunair shake flask
For 300 mL flask
Scegli un formato
5 EA
195,00 €
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
195,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
silicon
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
IBI SS-3016
Descrizione generale
Silicone membrane liner for Tunair shake flask consists of five 0.22 m silicone membrane cap linings. The filter lining in the cap assembly is replaced by tweaking the flanges of the inner-closure shell until they separate loose. Then it is pulled apart to remove the used lining. The lining can then be replaced by sandwiching it between two parts of the cap and the cap is snapped back together. While reassembling, ensure the flanges from the inner piece fits into the mated grooves in the outer piece. It is required for the cap assembly to stay intact while using.
Caratteristiche e vantaggi
  • Long-lasting unless punctured
  • Rinse with water only if visibly soiled.
  • Recommends autoclaving cap along with the filter.
Note legali
Tunair is a trademark of IBI Scientific
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)