Documenti fondamentali
M86006
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
98%
Scegli un formato
100 G
61,20 €
61,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
61,20 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
274-275 °C (lit.)
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3
KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)