Documenti
M82906
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-tetralone
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. eboll.
261 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1C(=O)CCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3
VGZQKUJGVYFKBP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves