Documenti fondamentali
M78607
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinemethanol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. ebollizione
105-108 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Salah S Massoud et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10086-10103 (2014-05-30)
Four new cobalt(ii) complexes [Co(6-MeTPA)Cl]ClO4/PF6 (2/2a), [Co(6-Me2TPA)Cl]ClO4/PF6 (3/3a), [Co(BPQA)Cl]ClO4/PF6 (4/4a) and [Co(BQPA)Cl]ClO4/PF6 (5/5a) as well as [Co(TPA)Cl]ClO4 (1) where TPA = tris(2-pyridylmethyl)amine, 6-MeTPA = ((6-methyl-2-pyridyl)methyl)bis(2-pyridylmethyl)amine, 6-Me2TPA = bis(6-methyl-2-pyridyl)methyl)-(2-pyridylmethyl)amine, BPQA = bis(2-pyridylmethyl)-(2-quinolylmethyl)-amine and BQPA = bis(2-quinolylmethyl)-(2-pyridylmethyl)amine were synthesized and structurally characterized.