Documenti fondamentali
M59009
Sigma-Aldrich
N-Methylnicotinamide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNC(=O)c1cccnc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bashar M Thejer et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 26-26 (2020-04-16)
Progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) is often elevated in cancers, and exists in alternative states of phosphorylation. A motif centered on PGRMC1 Y180 was evolutionarily acquired concurrently with the embryological gastrulation organizer that orchestrates vertebrate tissue differentiation. Here, we