Documenti fondamentali
M57804
Sigma-Aldrich
2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-β-naphthothiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.27
Beilstein:
7158
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
94-98 °C
95-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C12H9NS/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3
OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nichole Coleman et al.
Molecular pharmacology, 86(3), 342-357 (2014-06-25)
Small-conductance (KCa2) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are voltage-independent and share a common calcium/calmodulin-mediated gating mechanism. Existing positive gating modulators like EBIO, NS309, or SKA-31 activate both KCa2 and KCa3.1 channels with similar potency or, as in the case