Documenti fondamentali
M34804
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chlorobutyrate
≥98%
Scegli un formato
100 G
55,20 €
55,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
55,20 €
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2CH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)