Documenti fondamentali
C11049
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-4-oxobutyrate
97%
Sinonimo/i:
Methyl succinyl chloride, 3-(Carbomethoxy)propionyl chloride, Methyl 3-(chloroformyl)propionate, Succinic acid monomethylester chloride
Scegli un formato
5 G
44,20 €
25 G
97,50 €
100 G
289,00 €
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
44,20 €
25 G
97,50 €
100 G
289,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCH2CH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.56
Beilstein:
970397
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)