Documenti
M28103
Sigma-Aldrich
Methylaminoacetonitrile hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
Sarcosinenitrile hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3NHCH2CN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.55
Beilstein:
3908975
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CNCC#N
InChI
1S/C3H6N2.ClH/c1-5-3-2-4;/h5H,3H2,1H3;1H
DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3