Documenti fondamentali
213837
Sigma-Aldrich
1-Piperidinecarbonitrile
99%
Sinonimo/i:
1-Cyanopiperidine, NSC 26965, Pentamethylenecyanamide
Scegli un formato
5 G
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
120,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
102 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H10N2/c7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2
NVPICXQHSYQKGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Piperidinecarbonitrile in tetrahydrofuran (THF) reacts with a solution of piperidyl lithium in THF at 0°C to yield lithium[1,1,3,3-bis(pentamethylene)guanidinate][1]. It participates in thermal decomposition of the 2H-azaphosphirene metal complexes to yield the Δ3-1,3,2-oxazaphospholene complexes and the Δ3-1,3,2-thiazaphospholene complexes[2].
Applicazioni
1-Piperidinecarbonitrile was used in the preparation of 1-selenocarbamoylpiperidine[3].
Reactant for:
Cycloaddition reactions
Ring-expansion reactions of tungsten complexes
N-CN bond cleavage
Retro-Diels-Alder reactions
Regioselective electrochemical α-methoxylation
Synthesis of de-O-chloroacetylation reagents
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A novel de-O-chloroacetylation reagent: 1-seleonocarbamoylpiperidine.
Sogabe S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(37), 6603-6606 (2006)
Reactions of transiently formed nitrilium phosphanylide chromium, molybdenum, and tungsten complexes with heterocumulenes.
Streubel R and Neumann C.
Heteroatom Chem., 13(1), 72-76 (2002)
Winfried P Kretschmer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (6)(6), 608-609 (2002-07-18)
The titanium complex Cp[1,3-(2',6'-Me2C6H3)2(CH2N)2C=N]Ti(CH2Ph)2, with a monoanionic eta 1-iminoimidazolidide ancillary ligand, is shown to be a highly efficient catalyst for olefin polymerisation when activated with the Lewis acid B(C6F5)3.