M26402
Methyl acetoacetate
≥99%
Sinonimo/i:
3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
536 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?