Documenti fondamentali
M11006
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzyl alcohol
98%
Sinonimo/i:
m-Anisyl alcohol
Scegli un formato
25 G
63,50 €
63,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
63,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Beilstein:
2042063
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.540 (lit.)
P. ebollizione
250 °C/723 mmHg (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Elyse A Baroncini et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 1041-1051 (2018-03-06)
Growing environmental and economic concerns as well as the uncertainty that accompanies finite petrochemical resources contributes to the increase in research and development of bio-based, renewable polymers. Concurrently, industrial and consumer demand for smaller, safer, and more flexible technologies motivates