Documenti fondamentali
L4605
Sigma-Aldrich
L-lisina
≥99%
Sinonimo/i:
Acido (S)-2,6-diaminoesanoico
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Beilstein:
3563889
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
Punto di fusione
263 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)