Vai a
8.16005
L-istidina
for synthesis
Sinonimo/i:
Acido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propionico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Spedizione prevista il07 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l.
41,80 €
100 g
Spedizione prevista il07 agosto 2026daMerck Life Science S.r.l.
83,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.63
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
211-438-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
41,80 €
Spedizione prevista il07 agosto 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
149.55 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
770 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=11 in HCl 6 mol/l): +8.5 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
104350H0755000104354
L-istidina for synthesis
Sigma-Aldrich
816005
L-istidina
L-istidina for biochemistry
Millipore
104350
L-istidina
L-istidina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H0755000
L-istidina
L-istidina EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
SAFC
104354
L-istidina
description
for synthesis
description
for biochemistry
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
form
crystals
form
crystalline powder
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
500
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
149.55 g/L
solubility
149.55 g/L
solubility
-
solubility
149.55 g/L
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)